Learn More
4-trifluoroacetamidoanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Trifluoroacetamidoaniline |
| CAS | 53446-90-5 |
| Fórmula molecular | C8 H7 F3 N2 O |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7F3N2O/c9-8(10,11)7(14)13-6-3-1-5(12)2-4-6/h1-4H,12H2,(H,13,14) |
| SMILES | Nc1ccc(NC(=O)C(F)(F)F)cc1 |
| Nombre IUPAC | N-(4-aminofenil)-2,2,2-trifluoroacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 204.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.051 |