Learn More
4-(Tri-n-butilestannil)tiazol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15418097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15418097 250 mg 250 miligramos
15408097 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15418097 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H51457.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 173979-01-6 | C15H29NSSn | 374.17 g/mol
4-(Tri-n-butylstannyl)thiazole is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-(tri-n-butilestannil)tiazol se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
No miscible en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 173979-01-6
Fórmula molecular C15H29NSSn
Peso molecular (g/mol) 374.17
Número MDL MFCD01319073
Clave InChI YYQKQPYPLADFMK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tributylstannyl thiazole, 4-tributylstannyl-1,3-thiazole, 4-tributylstannylthiazole, 4-tri-n-butylstannyl thiazole, 4-tributylstannanyl-1,3-thiazole, 4-tributylstannanyl-thiazole, 4-tri-n-butylstannylthiazole, 4-thiazolyltri-n-butylstannane, tri-n-butyl-4-thiazolyltin
PubChem CID 2763258
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CSC=N1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-(Tri-n-butylstannyl)thiazole
Cantidad 250 mg
Número UN UN2788
Información de solubilidad Not miscible in water.
Nombre IUPAC tributil(1,3-tiazol-4-il)estannano
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.17
Porcentaje de pureza 95%