Learn More
4-(Tri-n-butilestannil)piridina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458087
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15458087 5 g 5 g
15448087 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15458087 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51435.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 124252-41-1 | C17H31NSn | 368.15 g/mol
4-(Tri-n-butylstannyl)pyridine is used as organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-(tri-n-butilestannil)piridina se utiliza como intermedio en síntesis química orgánica.
Solubilidad
No miscible en agua. Soluble en éter, hexano y tetrahidrofurano.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 124252-41-1
Fórmula molecular C17H31NSn
Peso molecular (g/mol) 368.15
Número MDL MFCD01319071
Clave InChI UNEPXPMBVGDXGH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2737318
Nombre IUPAC tributil(piridina-4-il)stannano
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Tri-n-butylstannyl)pyridine
Cantidad 5 g
Número UN UN2788
Sinónimo 4-tributylstannyl pyridine, pyridine,4-tributylstannyl, 4-tributylstannylpyridine, 4-tributylstannyl-pyridine, 4-tri-n-butylstannyl pyridine, pyridin-4-yl tributylstannane, pyridine, 4-tributylstannyl, 4-pyridyltributyltin, 4-pyridyl tributyltin, 4-tributyistannylpyridine
Información de solubilidad Not miscible in water. Soluble in ether,hexane and tetrahydrofuran.
Formula Weight (peso de la fórmula) 368.15
Porcentaje de pureza 96%