Learn More
4' '-trans-hidroxi cilostazol, TRC
Código de producto. 30138199
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138199 50 mg 50 miligramos
30136065 25 mg 25 miligramos
30005213 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138199 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH91830050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87153-04-6
Fórmula molecular C20 H27 N5 O3
Peso molecular (g/mol) 385.46
Sinónimo 4' '-Trans-Hydroxy Cilostazol
Nombre IUPAC 6-[4-[1-(4-hidroxiciclohexil)tetrazol-5-il]butoxi]-3,4-dihidro-1H-quinolina-2-una
SMILES O[C@@H]1CC[C@H](CC1)n2nnnc2CCCCOc3ccc4NC(=O)CCc4c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4' '-trans-Hydroxy Cilostazol
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H27N5O3/c26-16-7-5-15(6-8-16)25-19(22-23-24-25)3-1-2-12-28-17-9-10-18-14(13-17)4-11-20(27)21-18/h9-10,13,15-16,26H,1-8,11-12H2,(H,21,27)/t15-,16-
Formula Weight (peso de la fórmula) 385.2114