Learn More
Ácido 4-(trans-3-metoxi-3-oxo-1-propen-1-il)bencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15410566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15410566 250 mg 250 miligramos
15400566 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15410566 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H53292.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 4-(trans-3-metoxi-3-oxo-1-propen-1-il)bencenoborónico se utiliza como reactivo para la reacción de acoplamiento cruzado suzuki-miyaura.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos de los agentes oxidantes fuertes. Refrigerar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 380430-58-0
Fórmula molecular C10H11BO4
Peso molecular (g/mol) 206.004
Número MDL MFCD02179476
Clave InChI BIKAXBPCHWDATP-QPJJXVBHSA-N
Sinónimo 4-e-3-methoxy-3-oxo-1-propen-1-yl phenyl boronic acid, 4-3-methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl phenyl boronic acid, 4-e-3-methoxy-3-oxo-1-propen-1-yl phenylboronic acid, 4-trans-3-methoxy-3-oxo-1-propen-1-yl benzeneboronic acid, 4-3-methoxy-3-oxoprop-1-enyl phenylboronic acid, 4-1e-3-methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl phenylboronic acid, 4-3-methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl phenylboronic acid, 4-e-3-methoxy-3-oxoprop-1-enyl phenyl boronic acid, 4-1e-3-methoxy-3-oxoprop-1-en-1-yl phenyl boronic acid, 2-propenoic acid, 3-4-boronophenyl-, 1-methyl ester, 2e
PubChem CID 5708389
Nombre IUPAC ácido [4-[(E)-3-metoxi-3-oxoprop-1-enil]fenil]borónico
SMILES B(C1=CC=C(C=C1)C=CC(=O)OC)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(trans-3-Methoxy-3-oxo-1-propen-1-yl)benzeneboronic acid
Punto de fusión 234°C to 240°C
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 206
Porcentaje de pureza 97%