Learn More
4-Tolylsulfonamide, TRC
Código de producto. 30132574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30132574 10 g 10 g
17944595 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132574 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT53663010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 70-55-3
Fórmula molecular C7 H9 N O2 S
Peso molecular (g/mol) 171.22
Sinónimo (4-Methylphenyl)sulfonamide, 4-Methylbenzenesulphonamide, Toluenesulfonamide, Tolbutamide Imp. A (EP), Gliclazide Imp. A (EP), Benzenesulfonamide, 4-methyl- (9CI, ACI), 4-Methylbenzenesulfonamide (ACI), p-Toluenesulfonamide (8CI), 4-Methylbenzene-1-sulfonamide, 4-Methylbenzensulfonamide, 4-Methylphenylsulfonamide, 4-Tolylsulfonamide, GWA 101, NSC 9908, p-Methylbenzenesulfonamide, p-Tolylsulfonamide, p-Tosylamide, Plasticizer 15, Toluene-4-sulfonamide, Tolylsulfonamide, Topcizer 1S, Tosylamide, Uniplex 173
Nombre IUPAC 4-metilbencenosulfonamida
SMILES Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material p-Toluenesulfonamide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0354
Porcentaje de pureza >95%