Learn More
Monoclorhidrato de 4-tolilhidrazina, TRC
Código de producto. 30453862
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453862 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30453862 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT53661025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Tolylhydrazine Monohydrochloride
CAS 637-60-5
Fórmula molecular C7H11ClN2
Cantidad 25 g
Sinónimo (4-Methylphenyl)-hydrazine Hydrochloride, (4-Methylphenyl)-hydrazine Monohydrochloride, p-Tolyl-Hydrazine Hydrochloride, p-Tolyl-Hydrazine Monohydrochloride, N-(4-Methylphenyl)hydrazine Hydrochloride, p-Methylphenylhydrazine GHydrochloride, p-Tolylhydrazine Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10N2.ClH/c1-6-2-4-7(9-8)5-3-6;/h2-5,9H,8H2,1H3;1H
SMILES Cl.Cc1ccc(NN)cc1
Nombre IUPAC (4-metilfenil)hidracina; clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 158.63
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0611