Learn More
Ácido 4-tolilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10693712 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10693712 5 g Frasco de vidrio 5 g
10536841 1 g Frasco de vidrio 1 g
10016263 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10693712 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 344430050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 5720-05-8 | C7H9BO2 | 135.96 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5720-05-8
Fórmula molecular C7H9BO2
Peso molecular (g/mol) 135.96
Número MDL MFCD00039138
Clave InChI BIWQNIMLAISTBV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tolylboronic acid, p-tolylboronic acid, 4-methylphenyl boronic acid, p-tolueneboronic acid, 4-methylbenzeneboronic acid, p-methylbenzeneboronic acid, boronic acid, 4-methylphenyl, boronic acid, p-tolyl, 4-methylphenylboric acid, tolyl boronic acid
PubChem CID 79799
Nombre IUPAC ácido (4-metilfenil)borónico
SMILES CC1=CC=C(C=C1)B(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Tolylboronic acid
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 256°C to 263°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4B(OH)2
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.96
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Tolylboronic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.