Learn More
4-tolil-d4-sulfonamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Tolyl-d4-sulfonamide |
| CAS | 1219795-34-2 |
| Fórmula molecular | C7 2H4 H5 N O2 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | p-Toluene-2,3,5,6-d4-sulfonamide, 4-Tolyl-d4-sulfonamide, 4-Methylbenzene-2,3,5,6-d4-sulfonamide, 4-Methylbenzenesulfonamide-2,3,5,6-D4, p-Tolylsulfonamide-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H9NO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2-5H,1H3,(H2,8,9,10)/i2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1C)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | 2,3,5,6-tetradeuterio-4-metilbencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 175.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.0605 |