Learn More
4-Toluidina-d7, TRC
Código de producto. 30179624
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179624 250 mg 250 miligramos
30179035 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179624 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT536217250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68693-08-3
Fórmula molecular C7 D7 H2 N
Peso molecular (g/mol) 114.196
Sinónimo Benzen-2,3,5,6-d4-amine, 4-(methyl-d3)- (9CI, ACI), 4-(Methyl-d3)benzen-2,3,5,6-d4-amine (ACI), 4-Toluidine-d7, p-Toluidine-d7, 4-Methylaniline-D7
Nombre IUPAC 2,3,5,6-tetradeuterio-4-(trideuteriometil)anilina
SMILES [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1N)C([2H])([2H])[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Toluidine-d7
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.117