Learn More
4-tujanol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317040
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30317040 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317040 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17575050AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Thujanol
CAS 546-79-2
Nombres de analitos o componentes 4-Thujanol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C10 H18 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Bicyclo[3.1.0]hexan-2-ol, 2-methyl-5-(1-methylethyl)-, 4-Thujanol (6CI,7CI,8CI), 2-Methyl-5-(1-methylethyl)bicyclo[3.1.0]hexan-2-ol, Sabinene hydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C10H18O/c1-7(2)10-5-4-9(3,11)8(10)6-10/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3
SMILES CC(C)C12CCC(C)(O)C1C2
Nombre IUPAC 4-metil-1-propan-2-ilbiciclo[3.1.0]hexan-4-ol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 154.25
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.1358 g/mol