Learn More
4-tiouridina, TRC
Código de producto. 30453895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453895 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30453895 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT38401025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Thiouridine
CAS 13957-31-8
Fórmula molecular C9 H12 N2 O5 S
Cantidad 25 mg
Sinónimo Thiouridine, NSC 518132
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12N2O5S/c12-3-4-6(13)7(14)8(16-4)11-2-1-5(17)10-9(11)15/h1-2,4,6-8,12-14H,3H2,(H,10,15,17)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=CC(=S)NC2=O
Nombre IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-4-sulfanilidenopirimidina-2-ona
Peso molecular (g/mol) 260.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.0467