Learn More
4-Tiouridina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15463409
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15463409 100 mg 100 miligramos
15453409 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15463409 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60679.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    500.82€
    424.65€ / 100 miligramos
    Ahorro 76.17€
    15% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13957-31-8 | C9H12N2O5S | 260.26 g/mol
4-Thiouridine is a constituent of several transfer RNA's. 4-Thiouridine is a thionucleobase used as an antisense agent. Widely used for RNA analysis including RNA-RNA cross coupling and RNA labelling. 4-Thiouridine is a photoreactive (crosslinking) uridine analogue that upon phosphorylation to 4-thioUTP may be incorporated into RNA structures. 4-Thiouridine may be used to study the specificity and kinetics of uridine-cytidine kinases. 4-Thio Uridine is typically used to modify oligos slated for RNA, or RNA-protein, structural studies. A 4-thio-rU modified RNA pentamer was used to study the effect of this modification on codon-anticodon interaction when it is in the wobble position of tRNA.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 4-tiouridina es un componente de varias ARN de transferencia′. La 4-tiouridina es una tionucleobase utilizada como agente antisentido. Ampliamente utilizada para el análisis de ARN, lo que incluye el acoplamiento cruzado ARN-ARN y el etiquetado de ARN. La 4-tiouridina es un análogo de la uridina fotoreactiva (entrecruzamiento) que tras la fosforilación a 4-tioUTP puede incorporarse en las estructuras de ARN. La 4-tiouridina podría usarse para estudiar la especificidad y la cinética de las uridina-citidina quinasas. La 4-tiouridina se usa normalmente para modificar los oligos destinados a los estudios estructurales de ARN o ARN-proteína. Se utilizó un pentámero de ARN modificado con 4-tio-rU para estudiar el efecto de esta modificación en la interacción codón-anticodón cuando está en la posición de balanceo del ARNt.
Solubilidad
Soluble en agua (20 mg/ml) y metanol (10 mg/ml).
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes y del calor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13957-31-8
Fórmula molecular C9H12N2O5S
Peso molecular (g/mol) 260.26
Número MDL MFCD00006538
Clave InChI ZLOIGESWDJYCTF-XVFCMESISA-N
PubChem CID 3032615
ChEBI CHEBI:20480
SMILES OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N1C=CC(=S)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Thiouridine
Color Amarillo
Cantidad 100 mg
Sinónimo 4-thiouridine, thiouridine, uridine, 4-thio, 1-beta-d-ribofuranosyl-4-thiouracil, 1-2r,3r,4s,5r-3,4-dihydroxy-5-hydroxymethyl tetrahydrofuran-2-yl-4-thioxo-3,4-dihydropyrimidin-2 1h-one, 1-beta-d-ribofuranosyl-4-thioxo-3,4-dihydropyrimidin-2 1h-one, s4u, thiouridine van, uridine,4-thio, 4-thio-d-uridine
Información de solubilidad Soluble in water (20mg/ml),and methanol (10mg/ml).
Nombre IUPAC 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihidroxi-5-(hidroximetil)oxolan-2-il]-4-sulfanilidenopirimidina-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.27
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física cristalino/a/s