Learn More
R&D Systems™ 4-Thiouridine
Código de producto. 18749776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18749776 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 18749776 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 7005/25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    245.34€
    222.60€ / 25 miligramos
    Ahorro 22.74€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Photoreactive uridine analog for RNA sequencing
4-Thiouridine is a photoreactive uridine analog for RNA sequencing (RNA seq) and thiol(SH)-linked alkylation for the metabolic sequencing of RNA (SLAM seq). Used as a crosslinker to identify RNA binding proteins. Is incorporated into newly transcribed RNA and can be used to track RNA from synthesis to degradation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Thiouridine
CAS 13957-31-8
Cantidad 25 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C9H12N2O5S
Pureza 98%