Learn More
4-Tiouracilo, TRC
Código de producto. 30012899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30012899 1 g 1 g
30008076 5 g 5 g
30009372 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012899 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3754051G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-28-6
Fórmula molecular C4 H4 N2 O S
Peso molecular (g/mol) 128.152
Sinónimo 3,4-Dihydro-4-thioxo-2(1H)-pyrimidinone, 2-Hydroxy-4-mercaptopyrimidine, 4-Thiopyrimidin-2-one, NSC 43288;
Nombre IUPAC 4-sulfanilpirimidina-2-ol
SMILES Oc1nccc(S)n1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Thiouracil
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C4H4N2OS/c7-4-5-2-1-3(8)6-4/h1-2H,(H2,5,6,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.004
Porcentaje de pureza >95%