Learn More
4-Tiouracilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478508
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15478508 1 g 1 g
15488508 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15478508 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61919.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-02-2027
Añadir a la cesta
CAS: 591-28-6 | Molecular Formula: C4H4N2OS | Molecular Weight: 128.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 591-28-6
Fórmula molecular C4H4N2OS
Peso molecular (g/mol) 128.15
Número MDL MFCD00090842
Clave InChI OVONXEQGWXGFJD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-thiouracil, 2-hydroxy-4 1h-pyrimidinethione, 4-thioxo-3,4-dihydropyrimidin-2 1h-one, 2-hydroxy-4-mercaptopyrimidine, uracil, 4-thio, 4-mercaptopyrimidin-2-ol, 4-sulfanylpyrimidin-2-ol, 2-hydroxy-4-thiopyrimidine, 2 1h-pyrimidinone, 3,4-dihydro-4-thioxo, 2 1h-pyrimidinone, 4-mercapto-9ci
PubChem CID 2734394
Nombre IUPAC 4-sulfanylidene-1,2,3,4-tetrahydropyrimidin-2-one
SMILES O=C1NC=CC(=S)N1
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Thiouracil
Punto de fusión 295°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.15
Porcentaje de pureza 97%