Learn More
4-Tiotimidina, TRC
Código de producto. 30454843
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30454843 10 mg 10 miligramos
30450110 50 mg 50 miligramos
30453969 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30454843 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT37528510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7236-57-9
Fórmula molecular C10H14N2O4S
Peso molecular (g/mol) 258.29
Nombre IUPAC 1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-5-metil-4-sulfanilidepirimidina-2-una
SMILES CC1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Thiothymidine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O4S/c1-5-3-12(10(15)11-9(5)17)8-2-6(14)7(4-13)16-8/h3,6-8,13-14H,2,4H2,1H3,(H,11,15,17)/t6-,7+,8+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.0674