Learn More
4-Tiofenil fenil difenil sulfonio hexafluoroantimonato, TRC
Código de producto. 30456847
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30456847 1 g -
30452062 25 g -
30451296 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30456847 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3681701G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 71449-78-0
Fórmula molecular C24 H19 S2 • F6 Sb
Peso molecular (g/mol) 607.28808
Sinónimo (OC-6-11)-Diphenyl[4-(phenylthio)phenyl]-sulfonium Hexafluoroantimonate, (OC-6-11)-Hexafluoro-antimonate Diphenyl[4-(phenylthio)phenyl]sulfonium, (4-Thiophenoxyphenyl)diphenylsulfonium hexafluoroantimonate, (p-Thiophenoxyphenyl)diphenylsulfonium hexafluoroantimonate, 4-(Phenylthio)phenyldiphenylsulfonium hexafluoroantimonate, Aceto PI 6976, CPI 100A, CPI 101A, CPI 110A, DTS 103, Diphenyl(4-phenylthiophenyl)sulfonium Hexafluoroantimonate, Diphenyl(p-thiophenoxyphenyl)sulfonium Hexafluoroantimonate, Diphenyl[p-(phenylthio)phenyl]sulfonium Hexafluoroantimonate, PAG 201, S,S-Diphenyl-S-4-thiophenoxyphenylsulfoniumhexafluoroantimonate
Nombre IUPAC (tiobi(4,1-fenileno))bis(difenilsulfonio) difenilo(4-(feniltio)fenil)sulfonio hexafluorostibato(V))
SMILES [F-][Sb+5]([F-])([F-])([F-])([F-])[F-].S(C=1C=CC=CC1)C2=CC=C(C=C2)[S+](C=3C=CC=CC3)C=4C=CC=CC4
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Thiophenyl Phenyl Diphenyl Sulfonium Hexafluoroantimonate
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C24H19S2.6FH.Sb/c1-4-10-20(11-5-1)25-21-16-18-24(19-17-21)26(22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23;;;;;;;/h1-19H;6*1H;/q+1;;;;;;;+5/p-6
Formula Weight (peso de la fórmula) 605.9871