Learn More
4-tiocianato-O-cresol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Thiocyanato-O-cresol |
| CAS | 3774-53-6 |
| Fórmula molecular | C8H7NOS |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Thiocyanic Acid 4-Hydroxy-3-methylphenyl Ester, 2-Methyl-4-(thiocyano)phenol, 4-Hydroxy-3-methylphenyl Thiocyanate, 4-Hydroxy-m-tolyl Thiocyanate, NSC 31040, NSC 4470, NSC 7392 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7NOS/c1-6-4-7(11-5-9)2-3-8(6)10/h2-4,10H,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(SC#N)ccc1O |
| Nombre IUPAC | tiocianato de (4-hidroxi-3-metilfenilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 165.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 165.0248 |