Learn More
Bromuro de 4-tioanisolemagnesio, solución de 0,5 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10061024 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10061024 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
1 options
Código de producto. 10061024 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 399071000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Thioanisolemagnesium bromide
Nombre de nota 0.5M solution in THF
CAS 18620-04-7, 109-99-9
% mín. CAS 9.43, 85.86
% máx. CAS 14.14, 90.57
Color Amarillo a marrón
Densidad 0.9650g/mL
Temperatura de inflamación <−17°C
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula molecular C7H7BrMgS
Fórmula lineal CH3SC6H4MgBr
Número MDL MFCD00672010
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.965
Sinónimo 4-thioanisolemagnesium bromide, 4-methylthio phenylmagnesium bromide, 4-thioanisolemagnesium bromide solution, ssvqcusljvvrca-uhfffaoysa-m, 4-methylsulfanylphenylmagnesium bromide, 4-methylthio phenyl magnesium bromide, 4-methylsulfanyl-phenylmagnesium bromide, magnesium,bromo 4-methylthio phenyl, 4-thioanisolemagnesium bromide 0.5 m in tetrahydrofuran, 4-thioanisolemagnesium bromide solution, 0.5 m in thf, grignard reagent
Información de solubilidad Solubility in water: reacts.
Clave InChI SSVQCUSLJVVRCA-UHFFFAOYSA-M
SMILES CSC1=CC=C([Mg]Br)C=C1
Nombre IUPAC bromo[4-(methylsulfanyl)phenyl]magnesium
Peso molecular (g/mol) 227.40
PubChem CID 10857186
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.4
Forma física Solución
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Thioanisolemagnesium bromide, 0.5M solution in THF
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.