Learn More
(4-Tien-3-ilfenil)metilamina, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10307264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10307264 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10307264 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC48713DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Thien-3-ylphenyl)methylamine
CAS 876317-18-9
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C11H11NS
Número MDL MFCD08271959
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-thien-3-ylphenyl methylamine, 4-thiophen-3-yl phenyl methanamine, benzenemethanamine,4-3-thienyl, 1-4-thiophen-3-yl phenyl methanamine, 4-thien-3-yl benzylamine, 4-thiophen-3-yl benzylamine, 4-3-thienyl phenyl methylamine, 4-thiophen-3-ylphenyl methanamine, 4-thien-3-yl phenyl methylamine
Clave InChI QTXFTOUAVPVJMZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1CN)C2=CSC=C2
Nombre IUPAC (4-tiofen-3-ilfenil)metanamina
Peso molecular (g/mol) 189.276
PubChem CID 18525830
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.28
Porcentaje de pureza 97%