Learn More
(4-Tien-3-ilfenil)metanol, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10672885
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10672885 250 mg 250 miligramos
10042174 1 g 1 g
10002224 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10672885 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC48709CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 160278-20-6
Fórmula molecular C11H10OS
Peso molecular (g/mol) 190.26
Número MDL MFCD06203084
Clave InChI KEHJEXSFOWCTHM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15186379
Nombre IUPAC (4-tiofen-3-ilfenil)metanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)C2=CSC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Thien-3-ylphenyl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-thien-3-ylphenyl methanol, 4-thiophen-3-yl phenyl methanol, benzenemethanol, 4-3-thienyl, 4-3-thienyl phenyl methanol, 4-thien-3-yl-benzyl alcohol, benzenemethanol,4-3-thienyl, 4-3-thienyl-phenyl-methanol, 4-3-thienyl phenyl methan-1-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.27
Porcentaje de pureza 97%