Learn More
4-Tien-3-ilbenzonitrilo, ≥ 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10412844
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10412844 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 10412844 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC48716DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Thien-3-ylbenzonitrile
CAS 172507-33-4
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula molecular C11H7NS
Número MDL MFCD00115000
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-3-thienyl benzonitrile, 4-thiophen-3-yl benzonitrile, 4-thien-3-ylbenzonitrile, benzonitrile, 4-3-thienyl, 4-3-thienyl benzenecarbonitrile
Clave InChI GRAMVGQZHXAXHP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)C2=CSC=C2
Nombre IUPAC 4-tiofen-3-ilbenzonitrilo
Peso molecular (g/mol) 185.244
PubChem CID 4130333
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.25
Porcentaje de pureza 97%