Learn More
Ácido 4(tien-3-il)benzoico, 97 %, Acros Organics™
Código de producto. 15219686 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15219686 1 g 1 g
15229686 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15219686 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 450420010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 29886-64-4
Fórmula molecular C11H8O2S
Peso molecular (g/mol) 204.25
Clave InChI FISAUHGRILVMDP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-3-thienyl benzoic acid, 4-thiophen-3-yl benzoic acid, 4-thiophen-3-yl-benzoic acid, benzoic acid, 4-3-thienyl, 4-thien-3-ylbenzoic acid, 4-3-thienyl-benzoic acid, maybridge3_004545, acmc-1cisg
PubChem CID 736862
Nombre IUPAC ácido 4-tiofen-3-ilbenzoico
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CSC=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Thien-3-yl)benzoic acid
Punto de fusión 281.0°C to 283.0°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.25
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-(Thien-3-yl)benzoic acid, 97%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.