Learn More
(4-Tien-2-iltetrahidropiran-4-il)metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10367573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10367573 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10133624 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10367573 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62213DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-10-2026
CAS 906422-74-0
Fórmula molecular C10H15NOS
Peso molecular (g/mol) 197.296
Número MDL MFCD09817518
Clave InChI LBEBHUWSRFXHQR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-yl methylamine, 4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methanamine, 1-4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methanamine, 4-thien-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-thiophen-2-yltetrahydropyran-4-yl methylamine, 4-2-thienyl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methyl amine, 4-aminomethyl-4-thien-2-yl tetrahydro-2h-pyran, 4-2-thienyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methylamine
PubChem CID 24229669
Nombre IUPAC (4-tiofen-2-iloxan-4-il)metanamina
SMILES C1COCCC1(CN)C2=CC=CS2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.3
Porcentaje de pureza 97%