Learn More
(4-Tien-2-iltetrahidropiran-4-il)metil tolueno-4-sulfonato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10462314
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10462314 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10397494 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10462314 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62244CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 921938-87-6
Fórmula molecular C17H20O4S2
Peso molecular (g/mol) 352.463
Número MDL MFCD09879933
Clave InChI OZWQPINOYPXHPX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-yl methyl toluene-4-sulfonate, 4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methyl 4-methylbenzenesulfonate, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-yl methyl 4-methylphenylsulphonate, 4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, 4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methyl 4-methylbenzenesulfonate, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-yl methyl 4-methylphenylsulfonate, 4-thiophen-2-yltetrahydropyran-4-yl methyl toluene-4-sulfonate
PubChem CID 24229670
Nombre IUPAC (4-tiofen-2-iloxan-4-il)metil 4-metilbencenosulfonato
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC2(CCOCC2)C3=CC=CS3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methyl toluene-4-sulfonate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.47
Porcentaje de pureza 97%