Learn More
(4-Tien-2-iltetrahidropiran-4-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10367734
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10367734 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10586334 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10367734 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62209CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 906352-94-1
Fórmula molecular C10H14O2S
Peso molecular (g/mol) 198.28
Número MDL MFCD09879932
Clave InChI JHVRUEHWCGLJPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-thien-2-yltetrahydropyran-4-yl methanol, 4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methanol, 4-thiophen-2-yltetrahydropyran-4-yl methanol, 4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanol, 4-2-thienyl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanol, 4-hydroxymethyl-4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran, 4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanol, 4-2-thienyl-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methan-1-ol
PubChem CID 24229668
Nombre IUPAC [4-(tiofen-2-il)oxan-4-il]metanol
SMILES OCC1(CCOCC1)C1=CC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4-Thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.28
Porcentaje de pureza 97%