Learn More
clorhidrato de 4-(tien-2-ilmetil)bencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10595184
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10595184 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10256004 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10595184 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC70663CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1112459-82-1
Fórmula molecular C12H14ClNS
Peso molecular (g/mol) 239.761
Número MDL MFCD12198118
Clave InChI BRDMSBXGZSSVJT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-thien-2-ylmethyl benzylamine hydrochloride, 4-thiophen-2-ylmethyl phenyl methanamine hydrochloride, 4-2-thienylmethyl phenyl methylamine, chloride, 4-thien-2-ylmethyl phenyl methylamine hydrochloride, 1-4-thiophen-2-ylmethyl phenyl methanamine hydrochloride, 1-4-thiophen-2-yl methyl phenyl methanamine-hydrogen chloride 1/1
PubChem CID 43811053
Nombre IUPAC [4-(tiofen-2-ilmetil)fenil]metanamina; clorhidrato
SMILES C1=CSC(=C1)CC2=CC=C(C=C2)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Thien-2-ylmethyl)benzylamine hydrochloride
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.77
Porcentaje de pureza 97%