Learn More
cloruro de 4-(tien-2-ilmetil)benzoilo, Thermo Scientific™
Código de producto. 10587864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10587864 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10577484 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10103864 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10587864 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC70602CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 1151512-19-4
Fórmula molecular C12H9ClOS
Peso molecular (g/mol) 236.71
Clave InChI AOHWXUBTRWZCOZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-thien-2-ylmethyl benzoyl chloride, 4-2-thienylmethyl benzoyl chloride, 4-thiophen-2-ylmethyl benzoyl chloride, 4-thiophen-2-yl methyl benzoyl chloride
PubChem CID 45594296
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(thien-2-ylmethyl)benzoyl chloride
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.72
Porcentaje de pureza 97%