Learn More
4-(tien-2-ilmetil)anilina, Thermo Scientific™
Código de producto. 10707505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10707505 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10275474 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10707505 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC70614DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 129136-65-8
Fórmula molecular C11H11NS
Peso molecular (g/mol) 189.276
Clave InChI PIJZLXNJWCKMSA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-thien-2-ylmethyl aniline, 4-thiophen-2-ylmethyl aniline, 4-thiophen-2-yl methyl aniline, 4-2-thienylmethyl phenylamine
PubChem CID 20063869
Nombre IUPAC 4-(tiofen-2-ilmetil)anilina
SMILES C1=CSC(=C1)CC2=CC=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Thien-2-ylmethyl)aniline
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.28
Porcentaje de pureza 95%