Learn More
Ácido 4-tiazolcarboxílico, TRC
Código de producto. 30453076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30453076 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30453076 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT34419510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Thiazolecarboxylic Acid
CAS 3973-08-8
Fórmula molecular C4 H3 N O2 S
Cantidad 10 g
Sinónimo 1,3-Thiazole-4-carboxylic Acid, NSC 195467
Fórmula InChI InChI=1S/C4H3NO2S/c6-4(7)3-1-8-2-5-3/h1-2H,(H,6,7)
SMILES OC(=O)c1cscn1
Nombre IUPAC ácido 1,3-tiazol-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 129.14
Formula Weight (peso de la fórmula) 128.9884