Learn More
4-Tetrahidropiraniloxi-butanal, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Tetrahydropyranyloxy-butanal |
| CAS | 54911-85-2 |
| Fórmula molecular | C9 H16 O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16O3/c10-6-2-4-8-12-9-5-1-3-7-11-9/h6,9H,1-5,7-8H2 |
| SMILES | O=CCCCOC1CCCCO1 |
| Nombre IUPAC | 4-(oxan-2-iloxi)butanal |
| Peso molecular (g/mol) | 172.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.1099 |