Learn More
4-tetrahidropiraniloxi-butan-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Tetrahydropyranyloxy-butan-1-ol |
| CAS | 51326-51-3 |
| Fórmula molecular | C9 H18 O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H18O3/c10-6-2-4-8-12-9-5-1-3-7-11-9/h9-10H,1-8H2 |
| SMILES | OCCCCOC1CCCCO1 |
| Nombre IUPAC | 4-(oxan-2-iloxi)butan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 174.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.1256 |