Learn More
Metanosulfonato de 4-tetrahidropiranilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15456927 250 mg 250 miligramos
15436927 1 g 1 g
15446927 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15456927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34026.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 134419-59-3 | C6H12O4S | 180.218 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes, ácidos y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 134419-59-3
Fórmula molecular C6H12O4S
Peso molecular (g/mol) 180.218
Número MDL MFCD11505063
Clave InChI GSEZHCLWHDZJAB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanesulfonate, 2h-pyran-4-ol, tetrahydro-, methanesulfonate, acmc-20mvcv, 4-oxanyl methanesulfonate, tetrahydropyran-4-ol methane sulfonate, tetrahydro-2h-pyran-4-ol methanesulfonate, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanesulphonate, methansulfonic acid tetrahydropyran-4-yl ester, methanesulfonic acid tetrahydropyran-4-yl ester
PubChem CID 11344352
Nombre IUPAC oxan-4-il metanosulfonato
SMILES CS(=O)(=O)OC1CCOCC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Tetrahydropyranyl methanesulfonate
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.22
Porcentaje de pureza 95%