Learn More
[4-(Tetrahidropiran-4-iloxi)fenil]metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Tienda Thermo Scientific ProductosSpecifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | [4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)phenyl]methylamine |
| % mín. CAS | 96.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Cantidad | 1 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.27 |
| Porcentaje de pureza | 97% |