Learn More
[4-(Tetrahidropiran-4-iloxi)fenil]metilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10360774 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10360774 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10597684 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10360774 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor CC52413CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 864266-61-5
Fórmula molecular C12H17NO2
Peso molecular (g/mol) 207.273
Número MDL MFCD09064967
Clave InChI QPNQGXQLNABWSW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methylamine, 4-oxan-4-yloxy phenyl methanamine, 1-4-oxan-4-yloxy phenyl methanamine, 1-4-oxan-4-yl oxy phenyl methanamine, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzylamine, 4-4-aminomethyl phenoxy tetrahydro-2h-pyran, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl methanamine, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl methylamine, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy phenyl methylamine, benzenemethanamine,4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy
PubChem CID 24229525
Nombre IUPAC [4-(oxan-4-iloxi)fenil]metanamina
SMILES C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)phenyl]methylamine
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.27
Porcentaje de pureza 97%