Learn More
Ácido 4-(tetrahidropiran-4-iloxi)benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10265954
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10265954 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10377823 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10265954 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC52401CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
CAS 851048-51-6
Fórmula molecular C12H14O4
Peso molecular (g/mol) 222.24
Número MDL MFCD09025874
Clave InChI MPNYLYRGNCZFFH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229519
Nombre IUPAC 4-(oxan-4-iloxi)benzoico
SMILES C1COCCC1OC2=CC=C(C=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzoic acid, 4-oxan-4-yloxy benzoic acid, 4-tetrahydropyran-4-yloxy benzoic acid, 4-oxan-4-yl oxy benzoic acid, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy benzoic acid, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzoicacid, benzoic acid, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, benzoic acid,4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzoic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.24
Porcentaje de pureza 97%