Learn More
4-(Tetrahidropiran-4-iloxi)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10632515
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10632515 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10215674 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10632515 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC52404CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
CAS 215460-40-5
Fórmula molecular C12H14O3
Peso molecular (g/mol) 206.24
Número MDL MFCD09064964
Clave InChI SIHCMIVOQNBOFV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tetrahydropyran-4-yloxy benzaldehyde, 4-oxan-4-yloxy benzaldehyde, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yloxy benzaldehyde, 4-4-tetrahydropyranyloxy benzaldehyde, benzaldehyde,4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy, 4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzaldehyde, 4-oxan-4-yl oxy benzaldehyde, 4-4-formylphenoxy tetrahydro-2h-pyran, 4-2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yloxy benzaldehyde
PubChem CID 15034751
Nombre IUPAC 4-(oxan-4-iloxi)benzaldehído
SMILES O=CC1=CC=C(OC2CCOCC2)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-(Tetrahydropyran-4-yloxy)benzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.24
Porcentaje de pureza 97%