Learn More
4-(Tetrahidropiran-2-iloxi)-1-buteno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-(Tetrahydropyran-2-yloxy)-1-butene |
| CAS | 59574-65-1 |
| Fórmula molecular | C9H16O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-(3-Butenyloxy)tetrahydro-2H-pyran, 2-(3-Buten-1-yloxy)tetrahydro-2H-pyran, NSC 266086 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16O2/c1-2-3-7-10-9-6-4-5-8-11-9/h2,9H,1,3-8H2 |
| SMILES | C=CCCOC1CCCCO1 |
| Nombre IUPAC | 2-but-3-enoxioxano |
| Peso molecular (g/mol) | 156.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.115 |