Learn More
4-terc-Pentilfenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499986
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499986 50 g 50 g
11409996 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499986 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20939.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 80-46-6 | C11H16O | 164.248 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 80-46-6
Fórmula molecular C11H16O
Peso molecular (g/mol) 164.248
Número MDL MFCD00002369
Clave InChI NRZWYNLTFLDQQX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-amylphenol, 4-tert-pentylphenol, p-tert-amylphenol, p-tert-pentylphenol, 4-t-amylphenol, 4-1,1-dimethylpropyl phenol, amilphenol, amilfenol, pentaphen, tert-amylphenol
PubChem CID 6643
ChEBI CHEBI:35096
Nombre IUPAC 4-(2-metilbutan-2-il)fenol
SMILES CCC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Pentylphenol
Punto de fusión 88°C to 89°C
Punto de ebullición 254°C to 256°C
Cantidad 50 g
Número UN UN2430
Índice Merck 14,7142
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.25
Porcentaje de pureza 99%