Learn More
4-tert-octilfenol, TRC
Código de producto. 30012708
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012708 25 g 25 g
30009788 10 g 10 g
17913305 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012708 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO29378025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140-66-9
Fórmula molecular C14 H22 O
Peso molecular (g/mol) 206.32
Sinónimo 4-tert-Octylphenol, p-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol, p-Octylphenol, p-t-Octylphenol, p-tert-Octylphenol, Phenol, 4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)- (9CI, ACI), 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenol (ACI), Phenol, p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)- (6CI, 8CI), 4-(2,2,4-Trimethylpentan-2-yl)phenol, 4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)phenol, 4-Octylphenol, 4-tert-Octylphenol, NSC 5427, NSC 7248
Nombre IUPAC 4-(2,4,4-trimetilpentan-2-il)fenol
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Octylphenol
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11/h6-9,15H,10H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.1671