Learn More
4-tert-octilfenol monoetoxilato, TRC
Código de producto. 30427631
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30427631 25 mg
30415431 5 mg
30425370 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30427631 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO29384025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2315-67-5
Fórmula molecular C16 H26 O2
Peso molecular (g/mol) 250.38
Sinónimo Ethanol, 2-[p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]- (6CI,7CI,8CI), 2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]ethanol, 2-(4-tert-Octylphenoxy)ethanol, 2-(p-Octylphenoxy)ethanol, 2-[4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethanol, 4-Octylphenol monoethoxylate, Ethylene glycol p-octylphenyl ether, NSC 5259, p-tert-Octylphenyl (2-hydroxyethyl) ether
Nombre IUPAC 2-[4-(2,4,4-trimetilpentano-2-il)fenoxi]etanol
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCO)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Octylphenol Monoethoxylate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.1933
Porcentaje de pureza >95%