Learn More
4-tert-octilfenol monoetoxilato-13C6, TRC
Código de producto. 30009229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30009229 10 mg 10 miligramos
30007868 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30009229 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO29384210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1173019-48-1
Fórmula molecular 13C6 C10 H26 O2
Peso molecular (g/mol) 256.33
Sinónimo 4-tert-Octylphenol-mono-ethoxylate 13C6, 4-tert-Octylphenol monoethoxylate (ring 13C6), Ethanol, 2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy-1,2,3,4,5,6-13C6]-, Ethanol, 2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy-1,2,3,4,5,6-13C6]-
Nombre IUPAC 2-[4-(2,4,4-trimetilpentano-2-il)(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-il]oxietanol
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)[13c]1[13cH][13cH][13c](OCCO)[13cH][13cH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Octylphenol Monoethoxylate-13C6
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H26O2/c1-15(2,3)12-16(4,5)13-6-8-14(9-7-13)18-11-10-17/h6-9,17H,10-12H2,1-5H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,13+1,14+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.2134
Porcentaje de pureza >95%