Learn More
4-tert-octilfenol-glucuronuro, TRC
Código de producto. 30137351
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137351 1 g 1 g
30012473 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137351 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO2938451G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 309257-29-2
Fórmula molecular C20H30O7
Peso molecular (g/mol) 382.45
Sinónimo beta-D-Glucopyranosiduronic acid 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl
Nombre IUPAC (2S,3S,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[4-(2,4,4-trimetilpentano-2-il)fenoxi]oxano-2-carboxílico ácido
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)C(O)C2O)C(=O)O)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Octylphenol-glucuronide
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H30O7/c1-19(2,3)10-20(4,5)11-6-8-12(9-7-11)26-18-15(23)13(21)14(22)16(27-18)17(24)25/h6-9,13-16,18,21-23H,10H2,1-5H3,(H,24,25)/t13?,14-,15?,16-,18+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 382.1992