Learn More
4-tert-octilfenol dietoxilato, TRC
Código de producto. 30419149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30419149 5 mg
30411923 25 mg
30417847 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30419149 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO2937955MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2315-61-9
Fórmula molecular C18 H30 O3
Peso molecular (g/mol) 294.43
Sinónimo Ethanol, 2-[2-[p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]- (7CI,8CI), 2-[2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethanol, 2-[2-(p-Octylphenoxy)ethoxy]ethanol, 4-Octylphenol diethoxylate
Nombre IUPAC 2-[2-[4-(2,4,4-trimetilpentano-2-il)fenoxi]etoxi]etanol
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCO)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Octylphenol Diethoxylate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H30O3/c1-17(2,3)14-18(4,5)15-6-8-16(9-7-15)21-13-12-20-11-10-19/h6-9,19H,10-14H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.2195
Porcentaje de pureza >95%