Learn More
4-tert-octilfenol dietoxilato, TRC
Código de producto. 30411923
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30411923 25 mg
30419149 5 mg
30417847 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30411923 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO29379525MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2315-61-9
Fórmula molecular C18 H30 O3
Peso molecular (g/mol) 294.43
Sinónimo Ethanol, 2-[2-[p-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]- (7CI,8CI), 2-[2-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]ethoxy]ethanol, 2-[2-(p-Octylphenoxy)ethoxy]ethanol, 4-Octylphenol diethoxylate
Nombre IUPAC 2-[2-[4-(2,4,4-trimetilpentano-2-il)fenoxi]etoxi]etanol
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCO)cc1
Spécification
Nombre del producto químico o material 4-tert-Octylphenol Diethoxylate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H30O3/c1-17(2,3)14-18(4,5)15-6-8-16(9-7-15)21-13-12-20-11-10-19/h6-9,19H,10-14H2,1-5H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 294.2195
Porcentaje de pureza >95%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.