Learn More
4-tert-octilfenol-13C6, TRC
Código de producto. 17931715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17931715 10 mg 10 miligramos
17973605 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17931715 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO29378210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1173020-24-0
Fórmula molecular 13C6 C8 H22 O
Peso molecular (g/mol) 212.28
Sinónimo 4-tert-Octylphenol 13C6 (phenyl 13C6)
Nombre IUPAC 4-(2,4,4-trimetilpentano-2-il)(1,2,3,4,5,6-^{13}C_{6})ciclohexa-1,3,5-trien-1-ol
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)[13c]1[13cH][13cH][13c](O)[13cH][13cH]1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Octylphenol ring-13C6
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11/h6-9,15H,10H2,1-5H3/i6+1,7+1,8+1,9+1,11+1,12+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 212.1872
Porcentaje de pureza >95%