Learn More
4-terc-butiltolueno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10440531 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2,5 LT
25 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10440531 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10053550 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
10701535 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10440531 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 296320010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 98-51-1 | C11H16 | 148.25 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98-51-1
Fórmula molecular C11H16
Peso molecular (g/mol) 148.25
Número MDL MFCD00008837
Clave InChI QCWXDVFBZVHKLV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butyltoluene, p-tert-butyltoluene, 1-tert-butyl-4-methylbenzene, p-t-butyltoluene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-methyl, 4-t-butyltoluene, p-methyl-tert-butylbenzene, toluene, p-tert-butyl, 1-methyl-4-tert-butylbenzene, 4-methyl-tert-butylbenzene
PubChem CID 7390
Nombre IUPAC 1-terc-butilo-4-metilbenceno
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butyltoluene
% mín. CAS 95.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -54.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8612g/mL
Punto de ebullición 189.0°C to 192.0°C
Temperatura de inflamación 54°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)3CC6H4CH3
Índice de refracción 1.4910 to 1.4930
Cantidad 1 L
Beilstein 05, 439
Gravedad específica 0.8612
Información de solubilidad Solubility in water: 0.06 wt% (20°C). Other solubilities: miscible with isopropanol,toluene and cyclohexane,soluble in nearly all organic solvents
Viscosidad 1.25 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.25
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-tert-Butyltoluene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.