Learn More
4-tert-butiltolueno, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15423177
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
15423177 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 15423177
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A18214.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-tert-butiltolueno se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en agua (6 g/l a 20 °C).
Notas
Estable en condiciones de almacenamiento recomendadas.Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butyltoluene
CAS 98-51-1
Punto de fusión -63°C
Densidad 0.853
Punto de ebullición 189°C to 193°C
Temperatura de inflamación 62°C (144°F)
Olor Characteristic
Fórmula molecular C11H16
Índice de refracción 1.492
Número MDL MFCD00008837
Cantidad 500 mL
Número UN UN2667
Beilstein 2038670
Sinónimo 4-tert-butyltoluene, p-tert-butyltoluene, 1-tert-butilo-4-metilbenceno, p-t-butyltoluene, benzene, 1-1,1-dimethylethyl-4-methyl, 4-t-butyltoluene, p-methyl-tert-butylbenzene, toluene, p-tert-butyl, 1-methyl-4-tert-butylbenzene, 4-methyl-tert-butylbenzene
Información de solubilidad Soluble in water (6g/L at 20°C).
Clave InChI QCWXDVFBZVHKLV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C
Nombre IUPAC 1-terc-butilo-4-metilbenceno
Peso molecular (g/mol) 148.249
PubChem CID 7390
Formula Weight (peso de la fórmula) 148.25
Porcentaje de pureza 95%