Learn More
4-terc-Butiltiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11460123
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11460123 25 g 25 g
11440123 1 g 1 g
11450123 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11460123 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12148.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2396-68-1 | C10H14S | 166.282 g/mol
4-tert-butylthiophenol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-terc-butiltiofenol se utiliza como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar en gas inerte. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2396-68-1
Fórmula molecular C10H14S
Peso molecular (g/mol) 166.282
Número MDL MFCD00022067
Clave InChI GNXBFFHXJDZGEK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-tert-butylthiophenol, p-tert-butylthiophenol, benzenethiol, p-tert-butyl, p-tert-butylbenzenethiol, p-t-butylthiophenol, p-tert-butylphenyl mercaptan, benzenethiol, 4-1,1-dimethylethyl, benzenethiol, p-tert-butylthio, 4-tert-butyl thiophenol, 4-t-butylthiophenol
PubChem CID 75454
Nombre IUPAC 4-terc-butilbencenotiol
SMILES CC(C)(C)C1=CC=C(C=C1)S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-tert-Butylthiophenol
Punto de fusión -11°C
Densidad 0.99
Punto de ebullición 238°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Stench
Índice de refracción 1.5485
Cantidad 25 g
Beilstein 606476
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.29
Porcentaje de pureza 97%